Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Artikelnummer. 15975576 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Ausführung der Tür:
Festes Fenster, Mit Scharnier links
Festes Fenster, Scharniere rechts
Außenhöhe (metrisch):
1105 mm
1950 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15975576
Marke: asecos™ 3056304030581
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Ausführung der Tür Festes Fenster, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1950 mm
Innenhöhe (metrisch) 1835 mm
Modell CS.195.054.WDFW
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 127,50 kg
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76.77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.46 in.