Learn More
IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer-Set, Keramikplatte
GREENER_CHOICE
Enthält zusätzlich zum C-MAG HS 7 Magnetrührer ein elektronisches Kontaktthermometer, einen Stativstab, eine Kreuzmuffe und eine Haltestange. Das IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer-Set mit Keramikplatte enthält alle Teile, die für beheiztes Magnetrühren erforderlich sind, in einem bequemen Set.
Marke:  IKA™ 0009015900
818.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10110900
  • 1380.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Magnetrührer mit keramischer Heizplatte. Buchse gemäß DIN 12878 zum Anschluss eines Kontaktthermometers.
Die Packung enthält:
  • C-MAG HS 7
  • ETS-D5 Elektronisches Kontaktthermometer
  • H 16 V Stativstab
  • H 44 Kreuzmuffe
  • H 38 Haltestange
Der C-Mag HS 7 Magnetrührer mit Keramikplatte besticht durch folgende Elemente:
  • Keramikglasplatte mit hervorragender chemischer Beständigkeit
  • Fester Sicherheitskreis von 550 °C
  • Warnungsanzeige bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Rührvolumen von bis zu 10 Litern (H2O)
  • Digitale Anzeige
  • Digitale Fehleranzeige
  • Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1.500 U/min
Keramik
1.020 W
180 mm
50/60 Hz
C-MAG HS 7
Magnetrührer-Paket
1
100/120/230 V
105 mm
180 mm
C-Mag HS7, ETS-D5 Kontaktthermometer, H16V-Stützstange HS7, H16V-Stabhalter, H38-Haltestange, H44-Muffe
50 bis 500 °C
5 kg
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    18
    Stunden
    14
    Minuten
    23
    Sekunden
    53
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer-Set, Keramikplatte > Fassungsvermögen: 10L