Learn More
IKA™ IKA™ C-MAG Rühr-Heizplatte
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 180 x 180 mm
Marque: IKA™ 0003581200
787.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Magnetrührer mit keramischer Heizplatte bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit- Leistungsstarker Motor zum Rühren von 5, 10 oder 15 l (H2O)
- Fester Sicherheitsschaltkreis von 550 °C
- Warnleuchte für heiße Oberfläche verhindert Verbrennungen
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Digitale Fehlercodeanzeige
- Erhöhte Bedienkonsole zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
Spécification
Keramik | |
Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C | |
230/120/100 V, 50/60 Hz | |
Anschluss für externen Sensor: ETS-D5 | |
180 x 180 mm | |
50 bis 500 °C | |
5 bis 40 °C | |
50/60 Hz | |
330 mm | |
1.020 W | |
5 kg | |
Quadratisch | |
10 l | |
LED |
100/120/230 V | |
Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit | |
C-MAG HS 7 | |
13 in. | |
105 mm | |
122°F to 932°F | |
4.1 in. | |
220 mm | |
8.7 in. | |
11 lb. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
100 bis 1500 U/min |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IKA™ IKA™ C-MAG Rühr-Heizplatte > TC-Mag HS 7; 10 l; 230 V, 50/60 Hz, 1020 W
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu