Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite, 28-400 finish bottle
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1903-13
Artikelnummer. 17957132
  • 41.20 € / 2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bz-rA CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with Benzoyl (Bz) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl). Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the RNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternate base protection options are also available to allow for faster deprotection and longer oligonucleotide synthesis. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30 mL Amber bottle with a 28-400 Finish neck style, which is compatible with most MerMade Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-adenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C53H66N7O8PSi
Base: rA
Base Protection: Bz
Formula weight: 988.2 g/mol
CAS number: 104992-55-4
HPLC Purity: ≥99%; M-11 Impurity: ≤0.01%
31P NMR Purity: ≥99%; Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%; No single PIII impurity >0.3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MerMade Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Raumtemperatur
2 g
TheraPure™
TheraPure™
Bz-rA CEP
Adenosine (A)
99%
Phosphoramidit
RNA
Pulver
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYC0422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1903-13
ChargennummerYH1232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1903-13
ChargennummerZB2052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number27-1903-13
ChargennummerZD2282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1903-13
ChargennummerZF0392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1903-13
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite, 28-400 finish bottle > 2 g