Learn More
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt)
Nuklease-freies Wasser (nicht mit DEPC behandelt) wurde entionisiert, in den Endbehälter gefiltert und autoklaviert.
Marke:  Invitrogen™ AM9930
112.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10429224
  • 128.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) wurde entionisiert, in die endgültige Flasche gefiltert und autoklaviert.
  • Das Wasser ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
  • Gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Da dieses Wasser nicht mit DEPC behandelt ist, wird es für Anwendungen empfohlen,  bei denen  sich Rückstände von DEPC als schädlich erweisen könnten (z. B. bei Oozytenmikroinjektion).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Molekularbiologie
keine CD
Autoklaviert, membrangefiltert
Ambion™
Flasche
1 x 500 ml
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9930
Chargennummer2403189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9930
Chargennummer2403190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9930
Chargennummer2405191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9930
Chargennummer2406192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM9930
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    1
    Minuten
    58
    Sekunden
    38
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    59
    Stunden
    1
    Minuten
    58
    Sekunden
    38
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) > 1 x 500 ml