Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Bunsenbrenner für Propangas mit Luftregulierung.
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 01160 DE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Propangas oder Erdgas
- Nach DIN 30665
- Mit DVGW-Zertifizierung
- Heizleistung ca. 2198 kJ/h
- Mit Luftregulierblende
- Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Bunsen Burner | |
Natural Gas | |
Brass | |
Nadelventil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Juchheim Laborgeraete™ Bunsenbrenner > Gas Type: Natural Gas, Includes: Needle Valve
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur