Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Bunsenbrenner für Propangas mit Luftregulierung.
Marke:  Juchheim Laborgeraete™ 01150 DP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10432752
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Propangas oder Erdgas
  • Nach DIN 30665
  • Mit DVGW-Zertifizierung
  • Heizleistung ca. 2198 kJ/h
  • Mit Luftregulierblende
  • Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Spezifikation
Bunsen Burner
Propan
Brass
Air Regulator
Name des Produkts
Juchheim Laborgeraete™ Bunsenbrenner > Gas Type: Propane, Includes: Air Regulator