Learn More
Fisherbrand™ Burner Bypass bunsen natural gas, burner tube
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
171 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bypass-Bunsenbrenner |
| Gastyp | Erdgas, Methan, Natural Gas |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Einlass | 9 mm |
| Höhe (metrisch) | 171 mm |
| Enthält | mit Gassteuerung und Zündflamme |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |