Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung - Großpackung
Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung, Großpackung für M611, M610 und M710
245.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Menge | 250 Labels |
---|---|
Typ | Tag |
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
Farbe | Yellow |
Material | Polyethylene |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17897964
|
Brady™
312137 |
2.4 mm | 5.2 mm | 0.205 in. | 23 mm |
245.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17838044
|
Brady™
312138 |
3.5 mm | 5.2 mm | 0.205 in. | 23 mm |
245.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828074
|
Brady™
312139 |
4.2 mm | 5.7 mm | 0.224 in. | 25 mm |
269.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17847974
|
Brady™
312140 |
5.5 mm | 7 mm | 0.276 in. | 26 mm |
279.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17848094
|
Brady™
312141 |
8.4 mm | 11 mm | 0.433 in. | 41 mm |
364.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden.
- Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um den Anhänger abzulösen.
- Bietet eine hohe Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb und verwischt nicht
Spezifikation
250 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.25 mm | |
-40°F to +122°F |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
Rectangle | |
-40°C to +50°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |