Learn More
Brady™ M710 Polyurethan-Anhänger - Großpackung
Trägerlose B-7643 Kabelanhänger in Großpackung für M710
146.00 € - 217.00 €
Spezifikation
Menge | 250 Labels |
---|---|
Typ | Tag |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Material | Polyutherene |
Ausführung | Matte |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17807964
|
Brady™
311964 |
White | 60 mm | 2.362 in. |
146.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17807894
|
Brady™
311971 |
White | 75 mm | 2.953 in. |
179.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17877864
|
Brady™
311959 |
Black | 60 mm | 2.362 in. |
172.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17817964
|
Brady™
311966 |
Black | 75 mm | 2.953 in. |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17888054
|
Brady™
311963 |
Red | 60 mm | 2.362 in. |
172.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17827964
|
Brady™
311970 |
Red | 75 mm | 2.953 in. |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17838034
|
Brady™
311962 |
Orange | 60 mm | 2.362 in. |
172.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17847964
|
Brady™
311969 |
Orange | 75 mm | 2.953 in. |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17827874
|
Brady™
311965 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. |
146.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17847894
|
Brady™
311972 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. |
179.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17837924
|
Brady™
311961 |
Green | 60 mm | 2.362 in. |
172.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17807954
|
Brady™
311968 |
Green | 75 mm | 2.953 in. |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17807924
|
Brady™
311960 |
Blue | 60 mm | 2.362 in. |
172.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17887884
|
Brady™
311967 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Descripción
- Diese B-7643 Kabelanhänger sind halogenfrei und zeichnen sich durch hervorragende Brandschutzeigenschaften in Kombination mit minimaler Rauchentwicklung aus.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
- Betriebstemperatur von -40°C bis 90°C
Especificaciones
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.374 in. | |
0.21 x 0.09 in. | |
M710, BMP71 |
Tag | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
10 mm | |
5.5 x 2.5 mm |