Learn More
Brady™ M710 Polyurethan-Anhänger - Großpackung
Trägerlose B-7643 Kabelanhänger in Großpackung für M710
Marke: Brady™ 311963
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Diese B-7643 Kabelanhänger sind halogenfrei und zeichnen sich durch hervorragende Brandschutzeigenschaften in Kombination mit minimaler Rauchentwicklung aus.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
- Betriebstemperatur von -40°C bis 90°C
Spezifikation
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.362 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
10 mm | |
5.5 x 2.5 mm |
Tag | |
Red | |
Matte | |
60 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.374 in. | |
0.21 x 0.09 in. | |
M710, BMP71 |