Learn More
Brady™ M710 Polyurethan-Anhänger - Großpackung
Trägerlose B-7643 Kabelanhänger in Großpackung für M710
Marke:  Brady™ 311966
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17817964
  • 217.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese B-7643 Kabelanhänger sind halogenfrei und zeichnen sich durch hervorragende Brandschutzeigenschaften in Kombination mit minimaler Rauchentwicklung aus.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Wasser
  • Betriebstemperatur von -40°C bis 90°C
Spezifikation
Spezifikation
250 Labels
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065
Polyutherene
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.953 in.
0.45 mm
-40°F to +194°F
10 mm
5.5 x 2.5 mm
Tag
Black
Matte
75 mm
Rectangle
-40°C to +90°C
0.374 in.
0.21 x 0.09 in.
M710, BMP71