Learn More
Pufferlösung, pH 7.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 7.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 10705
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11472014
  • 28.18 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Merkmal
Fully miscible in water
100 °C
7
500 ml
Ja
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer724L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog Number10705
Chargennummer724H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10705
Chargennummer724G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number10705
Chargennummer724E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number10705
Chargennummer724E1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number10705
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 7.00 > Menge: 500  ml, getestet bei 20 degC