Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
Marke:  Cytiva SH30096.FS
104.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10711664
  • 150.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Flüssig
0,1 μm steril gefiltert
Kein Glutamin
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
RPMI 1640
Phenolrot
6 x 500 mL
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien > Ohne L-Glutamin; 6 x 500 ml