Learn More
Pufferlösung, pH 4.00
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 4.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
24.15 € - 35.71 €
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
---|---|
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Lösungstyp | pH-Puffer |
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11422014
![]() |
Reagecon
10405 |
500 ml | 4 |
24.15 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11416404
![]() |
Reagecon
1040525 |
500 ml | 4 |
24.96 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11412014
![]() |
Reagecon
1040 |
1000 ml | 4 |
35.71 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
0 °C | |
Farblos | |
pH-Puffer | |
Ja |
100 °C | |
Flüssig | |
Merkmal |