Learn More
Pufferlösung, pH 4.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 4.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 1040525
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11416404
  • 24.96 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
4
500 ml
Merkmal
Fully miscible in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer424G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number1040525
Chargennummer425B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number1040525
Chargennummer425A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2025 Catalog Number1040525
Chargennummer424L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog Number1040525
Chargennummer423C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number1040525
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    7
    Minuten
    54
    Sekunden
    19
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4.00 > Menge: 500  ml, getestet bei 25 degC