Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke: BUCHI 025265
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
- Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
- Erhältlich in Größen von 50 bis 3.000 ml
- Erhältlich unbeschichtet, mit P+G-Beschichtung oder P+G LT für Trockeneiskondensatoren
Spezifikation
Auffangkolben | |
Kugelgelenk KS-35 | |
Rund | |
2000 mL |
Rotationsverdampfer | |
Kunststoff und Glas | |
35/20 |