Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
163.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Typ Receiving Flask
Form Round
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Material (Beschichtung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Material (Beschichtung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10416011
Unterlagen ansehen
BUCHI
025264
500 mL Kunststoff und Glas
289.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10489492
Unterlagen ansehen
BUCHI
020728
1000 mL Kunststoff und Glas
233.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12792455
Unterlagen ansehen
BUCHI
040776
2000 mL Kunststoff und Glas
227.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10027151
Unterlagen ansehen
BUCHI
025266
3000 mL Kunststoff und Glas
357.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10601891
Unterlagen ansehen
BUCHI
040774
500 mL Kunststoff und Glas
198.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12786174
Unterlagen ansehen
BUCHI
040777
3000 mL Kunststoff und Glas
580.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12766174
Unterlagen ansehen
BUCHI
040775
1000 mL Kunststoff und Glas
163.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10392272
Unterlagen ansehen
BUCHI
025265
2000 mL Kunststoff und Glas
323.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
  • Sphärischer Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
  • Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
  • Beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
  • Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
  • Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
  • Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
  • Lieferbar in Volumen von 50 bis 3000 ml
  • Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Receiving Flask
Round
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer