Learn More
Bromkresolgrün, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical B/4320/43
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10355170
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
225°C
C21H14Br4O5S
698.01g/mol
Beige
Pulver
76-60-8
5874
Glasgefäß
1 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Bromocresol Green
Name des Produkts
Bromkresolgrün, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical > 1 g, Glasgefäß