Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipettenspitzen
ohne Angabe
32.35 € - 38.50 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipette Transferpettor™ |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10673191
|
BRAND™
702858 |
6,2 in. | 16 cm | 1 bis 5 ml | Rot |
32.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10393481
|
BRAND™
702852 |
6,2 in. | 16 cm | 100 bis 500 μl | Grün |
38.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10139900
|
BRAND™
702854 |
6.14 in. | 15.6 cm | 200 bis 1000 μl | Gelb |
32.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10018790
|
BRAND™
702860 |
6.14 Zoll | 15.6 cm | 2 bis 10 ml | Orange |
32.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Wiederverwendbare Spitzen aus Polypropylen
- Für BRAND Transferpettor Direktverdrängungspipetten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Pipette Transferpettor™ |