Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipettenspitzen
ohne Angabe
Marke: BRAND™ 702858
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45496kg
Beschreibung
- Wiederverwendbare Spitzen aus Polypropylen
- Für BRAND Transferpettor Direktverdrängungspipetten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Pipette Transferpettor™ | |
16 cm |
Rot | |
1 bis 5 ml | |
6,2 in. |