Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipettenspitzen
ohne Angabe
Marke:  BRAND™ 702852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.83710kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10393481
  • 38.50 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbare Spitzen aus Polypropylen
  • Für BRAND Transferpettor Direktverdrängungspipetten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Pipette Transferpettor™
16 cm
Grün
100 bis 500 μl
6,2 in.