Learn More
BRAND™ Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipetten
Hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung durch Easy Calibration™ Technologie. Der BrandTrade™ Transferpette™ S Verstellbare Einkanalpipettierer gewährleistet eine einfache Anwendung mit einer Hand und verfügt über eine verstellbare Bremse zum Schutz vor unbeabsichtigten Volumenänderungen.
221.20 € - 307.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Transferpette™ S |
Typ | Einkanalpipette |
Beinhaltet: Regalhalterung, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Schritten | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Schritten | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10208062
|
BRAND™
704768 |
0.1 bis 1 μl | 0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze | 0.001 μl | Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie. | N/A | |||
10474612
|
BRAND™
704770 |
0,5 bis 10 μl | 0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze | 0,01 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
10208252
|
BRAND™
704772 |
2 bis 20 μl | 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze | 0,02 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
15428811
|
BRAND™
704773 |
5 bis 50 μl | 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip | 0.05μL | Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty. | N/A | |||
10615643
|
BRAND™
704780 |
100 bis 1000 μl | 50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze | 1 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
10720044
|
BRAND™
704778 |
20 bis 200 μl | 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze | 0,2 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
10155862
|
BRAND™
704782 |
500 bis 5000 μL | 0.5 bis 5 ml-Spitze | 5 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
11693219
|
BRAND™
704769 |
0.1 bis 2.5 μl | 0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl | 0.002 μl | Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung | N/A | |||
10218252
|
BRAND™
704774 |
10 bis 100 μl | 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze | 0,1 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
10054052
|
BRAND™
704784 |
1000 bis 10.000 μl | 1 bis 10 ml-Spitze | 10 μl | Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung | N/A | |||
Beschreibung
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
- Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
- Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
- Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Garantie
3 Jahre Garantie
Spezifikation
CE, IVD | |
1 | |
Einkanalpipette | |
Gebogen | |
Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie. |
Autoklavierbar | |
Transferpette™ S | |
Digital | |
Anspruchsvolle Laboranwendungen | |
3 Jahre |