Learn More
BRAND™ Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipetten
Artikelnummer. 10155862 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 1 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Kompatible Spitzen:
0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze
0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl
0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze
0.5 bis 5 ml-Spitze
1 bis 10 ml-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze
2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Schritten:
0.001 μl
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Enthält:
Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie.
Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung
Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10155862
Marke: BRAND™ 704782
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Einlegeboden-/Gestellhalterung, Qualitätszertifikat, Gebrauchsanleitung
Hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung durch Easy Calibration™ Technologie. Der BrandTrade™ Transferpette™ S Verstellbare Einkanalpipettierer gewährleistet eine einfache Anwendung mit einer Hand und verfügt über eine verstellbare Bremse zum Schutz vor unbeabsichtigten Volumenänderungen.
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
  • Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
  • Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
  • Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
  • Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
  • Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Garantie
3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Kompatible Spitzen 0.5 bis 5 ml-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 0.5 to 5 mL Tip
Modell D5000
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Transferpette™ S
Typ Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 500 bis 5000 μL
Display Digital
Fingerhandschuh Gebogen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.5 bis 5 ml-Spitze
Enthält Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Schritten 5 μl
Gewährleistung 3 Jahre