Learn More
BRAND™ Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipetten
Artikelnummer. 15428811 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 1 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Kompatible Spitzen:
0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze
0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl
0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze
0.5 bis 5 ml-Spitze
1 bis 10 ml-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze
2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Schritten:
0.001 μl
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Enthält:
Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie.
Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung
Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15428811
Marke: BRAND™ 704773
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung durch Easy Calibration™ Technologie. Der BrandTrade™ Transferpette™ S Verstellbare Einkanalpipettierer gewährleistet eine einfache Anwendung mit einer Hand und verfügt über eine verstellbare Bremse zum Schutz vor unbeabsichtigten Volumenänderungen.
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Garantie
3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,8 %
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Kompatible Spitzen 2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modell D-50
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Transferpette™ S
Typ Singel Channel Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Display Digital
Fingerhandschuh Gebogen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
Enthält Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie.
Schritten 0,05 μl
Gewährleistung 3 Jahre