Learn More
VACUUBRAND™ 2M SCHLAUCH FüR VHC Mindestbestellmenge 2m, Verkauf immer 1 Stück
Ersatzteile und Zubehör für VACUUBRAND BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Marke: VACUUBRAND™
11.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die BVC Flüssigkeitsabsaugsysteme liefern kompakte und leise Lösungen für die Zellkulturarbeit. Sie ermöglichen ein flexibles Dekontaminationsprotokoll beim Autoklavieren oder Desinfizieren in der Flasche.
- VacuuHandControl (mindestens 3 Meter ), pro Meter
Spezifikation
BVC Flüssigkeitsansaugsystem | |
Silikon | |
Silikonschläuche |