Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UN260, Standardposition links Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UN260F0
Artikelnummer. 17599975
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Verschluss mit Klappe und Stopfen
  • Standardposition links Mitte/Mitte
Spezifikation
Spezifikation
UN260 Ofen
Eingangsanschluss
23 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UN260, Standardposition links Mitte/Mitte > Kann verwendet werden mit: UN260