Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ wasserdichtes Lebensmittelthermometer mit Halterung, Genauigkeit: ±1.5 °C
Der besondere Halter ermöglicht eine Positionierung des Einstechfühlers in beliebiger Höhe bei Befestigung an Bechern, Zylindern oder Wannen
Marke:  Fisherbrand™ 93677-34
25.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11795853
  • 26.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der praktische Halter kann an Bechergläsern, Messzylindern und sonstigen Behältnissen befestigt werden und ermöglicht die Positionierung der Einstechsonde in der gewünschten Höhe. Auf Tastendruck zeigt das wasserfeste Fisher Scientific™ Traceable™ Lebensmittelthermometer die über einen vorgegebenen Zeitraum gemessenen Werte für die tiefste und die höchste Temperatur an.
  • Bereich von -50 bis +300 °C (-58 bis +572 °F)
  • Auflösung 0.1° von -20 bis +200° (1° andernfalls)
  • Genauigkeit von ±1.5 °C oder ±0.4 °C an getesteten Punkten für Ultra™-Modell
  • Größe: Stiellänge 3.5 in., Stieldurchmesser ,0.14 in., Gesamtlänge 7.25 in.
Zertifizierungen
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ wasserdichtes Lebensmittelthermometer mit Halterung, Genauigkeit: ±1.5 °C > Nahrungsmittelthermometer; Genauigkeit: ±1,5 °C