Learn More
BRAND™ Seripettor™ Flaschenaufsatz-Dispenser
Geeignet für Basen, Puffer, wässrige Lösungen organischer und anorganischer Substanzen, verdünnte nicht oxidierende Säuren und viele polare Lösungsmittel. Das platzsparende, flache Design bietet Stabilität für einfache Einhandbedienung und passt in die meisten gängigen Reagenzienflaschen mit den mitgelieferten Adaptern.
212.00 € - 257.00 €
Spezifikation
Produkttyp Seripettor Flaschenaufsatzspender
Genauigkeit ≤± 1.2 %
Dichte Bis zu 2,2 g/cm3
Enthält Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Polypropylen-Adapter mit 45/33 mm- und 45/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
Max. Druck 500 mbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Zwei Dosiereinheiten, Ablassschlauch, Füllschlauch, zwei Gewindeadapter aus Polypropylen (45/33 und 45/38) und Bedienungsanleitung
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Viskositätsbewertung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Viskositätsbewertung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10309744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720120
0,2 bis 2 ml 0,04 mL 1000mm2/s.
221.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10320861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720140
1 bis 10 ml 0.2 ml 150 mm2/s
212.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10598882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720150
2,5 bis 25 ml 0.5 ml 75 mm2/s
257.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für den Gebrauch mit Basen wie Ammoniak und Natriumoxid, Puffern, wässrigen Lösungen von organischen und anorganischen Substanzen, verdünnten, nicht oxidierenden Säuren und viele polaren Lösungsmitteln.
  • Flüssigkeitspfad besteht aus Materialien wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Gummi)
  • Genauigkeit von ≤±1.2 % und Reproduzierbarkeit von ≤0.2 %
  • Durch den beiliegenden Adapter passend für die meisten Reagenzflaschen
  • Platzsparendes, niedriges Design für Stabilität und einen einfachen Gebrauch mit einer Hand
  • Mit einer einfachen, durchsichtigen Volumenanpassung für Genauigkeit und einer robusten, gestützten Dosierkanüle für einen sicheren Gebrauch
  • Keine leicht zerbrechlichen Glasteile
  • Durch eine Abstreifdichtung erneuerbare, austauschbare Zylinder-/Kolbenkassette
Dieser Spender ist nicht für den Gebrauch mit Szintillationsflüssigkeiten, nicht-polaren Lösungsmitteln wie Xylol und den meisten Xylol-Ersatzmitteln oder starken, oxidierenden oder konzentrierten Säuren geeignet. Für diese Flüssigkeiten sollte der entsprechende Dispensette™ Flaschenaufsatzspender gewählt werden.
Bestellinformation
Die Einheiten lassen sich zur einfachen Reinigung und Wartung in wenigen Sekunden auseinandernehmen. Höhere Sicherheit dank der permanenten Verbindung der austauschbaren Kolben und Zylinder in einem Kassettenmodul. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Versiegelung kann die Kassette in wenigen Sekunden werkzeugfrei ausgetauscht werden.
Spezifikation
Spezifikation
Seripettor Flaschenaufsatzspender
Bis zu 2,2 g/cm3
500 mbar
59 bis 104 °F
1 Jahr
≤± 1.2 %
Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Polypropylen-Adapter mit 45/33 mm- und 45/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
≤ 0.2 %
15°bis 40 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Seripettor™ Flaschenaufsatz-Dispenser