Learn More
BRAND™ Seripettor™ Flaschenaufsatz-Dispenser
Artikelnummer. 10320861 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
1 bis 10 ml
2,5 bis 25 ml
Schritten:
0,04 mL
0.2 ml
0.5 ml
Viskositätsbewertung:
1000mm2/s.
150 mm2/s
75 mm2/s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10320861
Marke: BRAND™ 4720140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei Dosiereinheiten, Ablassschlauch, Füllschlauch, zwei Gewindeadapter aus Polypropylen (45/33 und 45/38) und Bedienungsanleitung
Geeignet für Basen, Puffer, wässrige Lösungen organischer und anorganischer Substanzen, verdünnte nicht oxidierende Säuren und viele polare Lösungsmittel. Das platzsparende, flache Design bietet Stabilität für einfache Einhandbedienung und passt in die meisten gängigen Reagenzienflaschen mit den mitgelieferten Adaptern.
Geeignet für den Gebrauch mit Basen wie Ammoniak und Natriumoxid, Puffern, wässrigen Lösungen von organischen und anorganischen Substanzen, verdünnten, nicht oxidierenden Säuren und viele polaren Lösungsmitteln.
  • Flüssigkeitspfad besteht aus Materialien wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Gummi)
  • Genauigkeit von ≤±1.2 % und Reproduzierbarkeit von ≤0.2 %
  • Durch den beiliegenden Adapter passend für die meisten Reagenzflaschen
  • Platzsparendes, niedriges Design für Stabilität und einen einfachen Gebrauch mit einer Hand
  • Mit einer einfachen, durchsichtigen Volumenanpassung für Genauigkeit und einer robusten, gestützten Dosierkanüle für einen sicheren Gebrauch
  • Keine leicht zerbrechlichen Glasteile
  • Durch eine Abstreifdichtung erneuerbare, austauschbare Zylinder-/Kolbenkassette
Dieser Spender ist nicht für den Gebrauch mit Szintillationsflüssigkeiten, nicht-polaren Lösungsmitteln wie Xylol und den meisten Xylol-Ersatzmitteln oder starken, oxidierenden oder konzentrierten Säuren geeignet. Für diese Flüssigkeiten sollte der entsprechende Dispensette™ Flaschenaufsatzspender gewählt werden.
Bestellinformation
Die Einheiten lassen sich zur einfachen Reinigung und Wartung in wenigen Sekunden auseinandernehmen. Höhere Sicherheit dank der permanenten Verbindung der austauschbaren Kolben und Zylinder in einem Kassettenmodul. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Versiegelung kann die Kassette in wenigen Sekunden werkzeugfrei ausgetauscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤± 1.2 %
Winkel 90°
Produkttyp Seripettor Flaschenaufsatzspender
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Blue/Red/Clear
Dichte Bis zu 2,2 g/cm3
Kanäle 1
Material FEP, EPDM
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Display Analog
Zur Verwendung mit (Anwendung) Semi-automatic dispensing of alkaline, buffers, vitamin solutions, and nutrien media
Enthält Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Polypropylen-Adapter mit 45/33 mm- und 45/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
Schritten 0.2 ml
Max. Druck 500 mbar
Präzision ≤ 0.2 %
Temperatur (angloamerikanisch) 59 bis 104 °F
Temperatur (metrisch) 15°bis 40 °C
Dampfdruck Up to 500 mbar
Viskositätsbewertung 150 mm2/s
Gewährleistung 1 Jahr