Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR 8-Röhrchenstreifen sind RNase-, DNase- und DNA-frei und mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well-Thermoblöcken kompatibel. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
107.00 € - 337.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
DNase-frei | Ja |
RNase-frei | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | Streifen |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Closure Included | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Closure Included | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10249500
|
BRAND™
781320 |
Klar | Röhrchenstreifen | Nein | 0.2 ml |
133.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10448092
|
BRAND™
781321 |
Rosé | Röhrchenstreifen | Nein | 0.2 ml |
109.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10375722
|
BRAND™
781322 |
Gelb | Röhrchenstreifen | Nein | 0.2 ml |
109.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10405982
|
BRAND™
781323 |
Grün | Röhrchenstreifen | Nein | 0.2 ml |
107.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10561783
|
BRAND™
781324 |
Blau | Röhrchenstreifen | Nein | 0.2 ml |
109.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10747033
|
BRAND™
781333 |
Klar | Röhrchenstreifen | Ja | 0.15 ml |
178.00 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10177080
|
BRAND™
781330 |
Klar | Röhrchenstreifen | Ja | 0.2 ml |
178.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10373173
|
BRAND™
781332 |
Klar | Röhrchenstreifen | Ja | 0.2 ml |
213.00 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11668419
|
BRAND™
781326 |
Klar | Röhrchen und flache Kappe | Ja | 0.2 ml |
337.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
- In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Streifen |
Ja | |
Autoklavierbar |