Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR 8-Röhrchenstreifen sind RNase-, DNase- und DNA-frei und mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well-Thermoblöcken kompatibel. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
Marke: BRAND™ 781326
268.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.- Dünne, gleichmäßige Wände sorgen für einen gleichmäßigen, präzisen Wärmeübergang und damit für hervorragende Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
- In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja | |
Röhrchen und flache Kappe |
0.2 ml | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Streifen |