Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rosé
Weiß
Produkttyp:
Röhrchenstreifen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Closure Included:
Nein
No
Volumen (metrisch):
0.2 ml
Packungsgröße:
125 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.
- Dünne, gleichmäßige Wände sorgen für einen gleichmäßigen, präzisen Wärmeübergang und damit für hervorragende Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
- In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase and DNA free |
| Farbe | Rosé |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 125 Strips |
| Sterilität | Non-sterile |
| Material | Polypropylen |
| DNase-frei | Ja |
| RNase-frei | Ja |
| Verschlusstyp | Not Included |
| Anzahl Wells | 8 |
| Mehr anzeigen |