Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
1200.00 € - 1540.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E287, DIN EN ISO 385 |
---|---|
Material | Glas |
Beinhaltet: Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 “AAA”-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Bei Modellen mit RS-232Schnittstelle sind ein Anschlusskabel und eine Software-CD enthalten.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10703164
![]() |
BRAND™
4760151 |
25 ml | Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD |
1330.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10687425
![]() |
BRAND™
4760251 |
25 ml | Leistungszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster, Gebrauchsanleitung und RS-232-Schnittstelle mit Anschlusskabel und Software-CD. |
1465.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10703354
![]() |
BRAND™
4760161 |
50 ml | Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD |
1300.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10769165
![]() |
BRAND™
4760261 |
50 ml | Leistungszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster, Gebrauchsanleitung und RS-232-Schnittstelle mit Anschlusskabel und Software-CD. |
1540.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15394127
![]() |
BRAND™
4760141 |
10 ml | Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD |
1200.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15604077
![]() |
BRAND™
4760241 |
10 ml | Leistungszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster, Gebrauchsanleitung und RS-232-Schnittstelle mit Anschlusskabel und Software-CD. |
1540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bieten Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Geeignet für die meisten Titriermittel mit Konzentrationen bis 1 mol/l und ideal für die allgemeine Chemie, die Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen, die umweltbezogene Feldforschung und mehr geeignet. Mit der Titrette können Sie routinemäßige Titrationen schnell, präzise und einfach durchführen.
- Reibungslose Verwendung für außergewöhnlich präzise tropfenweise Titrationen
- Verringert die Verschüttungsgefahr bei Ausgießtransfers
- Eliminiert Fehler beim Ablesen des Meniskus
- Wechselt automatisch zwischen Befüllen und Titrieren
- Entspricht den Toleranzen für Klasse-A-Glasbüretten nach den ISO- und ASTM-Normen
- Optionale RS-232-Schnittstelle zum direkten Datentransfer an einen PC
- Für zahlreiche Anwendungen, etwa allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen und umweltbezogene Arbeiten im Labor oder vor Ort
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
Spezifikation
ASTM E287, DIN EN ISO 385 | |
Glas |