Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10687425 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Schnittstelle:
Ohne Schnittstelle
RS232-Schnittstelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10687425
Marke: BRAND™ 4760251
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 Batterien Typ AAA, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Modelle mit RS-232-Schnittstelle mit Verbindungskabel und Software-CD.
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bieten Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Geeignet für die meisten Titriermittel mit Konzentrationen bis 1 mol/l und ideal für die allgemeine Chemie, die Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen, die umweltbezogene Feldforschung und mehr geeignet. Mit der Titrette können Sie routinemäßige Titrationen schnell, präzise und einfach durchführen.
  • Reibungslose Verwendung für außergewöhnlich präzise tropfenweise Titrationen
  • Verringert die Verschüttungsgefahr bei Ausgießtransfers
  • Eliminiert Fehler beim Ablesen des Meniskus
  • Wechselt automatisch zwischen Befüllen und Titrieren
  • Entspricht den Toleranzen für Klasse-A-Glasbüretten nach den ISO- und ASTM-Normen
  • Optionale RS-232-Schnittstelle zum direkten Datentransfer an einen PC
  • Für zahlreiche Anwendungen, etwa allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen und umweltbezogene Arbeiten im Labor oder vor Ort
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Winkel 90°
Produkttyp Digitale Flaschenaufsatzbürette mit RS-232-Schnittstelle
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, ASTM E287
Farbe Gray
Material Glas
Volumen (metrisch) 25 ml
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung
Enthält Leistungszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster, Gebrauchsanleitung und RS-232-Schnittstelle mit Anschlusskabel und Software-CD.
Schritten Approx. 20 μL
Schnittstelle Ohne Schnittstelle
Präzision 0.025 %
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s
Spannung 1.5 V