Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10769165 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Schnittstelle:
Ohne Schnittstelle
RS232-Schnittstelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10769165
Marke: BRAND™ 4760261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 Batterien Typ AAA, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Modelle mit RS-232-Schnittstelle mit Verbindungskabel und Software-CD.
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bieten Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Geeignet für die meisten Titriermittel mit Konzentrationen bis 1 mol/l und ideal für die allgemeine Chemie, die Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen, die umweltbezogene Feldforschung und mehr geeignet. Mit der Titrette können Sie routinemäßige Titrationen schnell, präzise und einfach durchführen.
  • Reibungslose Verwendung für außergewöhnlich präzise tropfenweise Titrationen
  • Verringert die Verschüttungsgefahr bei Ausgießtransfers
  • Eliminiert Fehler beim Ablesen des Meniskus
  • Wechselt automatisch zwischen Befüllen und Titrieren
  • Entspricht den Toleranzen für Klasse-A-Glasbüretten nach den ISO- und ASTM-Normen
  • Optionale RS-232-Schnittstelle zum direkten Datentransfer an einen PC
  • Für zahlreiche Anwendungen, etwa allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen und umweltbezogene Arbeiten im Labor oder vor Ort
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0,06 %
Winkel 90°
Produkttyp Digitale Flaschenaufsatzbürette
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ASTM E287, DIN EN ISO 385
Farbe Gray
Material Glas
Volumen (metrisch) 50 ml
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltfeldforschung, Lebensmittel- oder Getränkeanalyse, allgemeine Chemie, industrielle Titrationen, Anwendungen zur Abwasserbehandlung
Enthält Leistungszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster, Gebrauchsanleitung und RS-232-Schnittstelle mit Anschlusskabel und Software-CD.
Schritten Approx. 20 μL
Schnittstelle RS232-Schnittstelle
Präzision 0,02 %
Temperatur (angloamerikanisch) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisch) 15°C to 40°C
Viskositätsbewertung Up to 500 mm 2/s
Spannung 1.5 V