Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchen
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbten Schnappverschlüssen, die besonders dünne, gleichmäßige Wandstärken aufweisen, die eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten ermöglichen.
Marke: BRAND™ 781300
70.72 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbten Schnappverschlüssen, zertifiziert RNase/DNase/DNA-frei, durchsichtig, 0.2 ml (1000 Stück)
- Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Thermocyclern
- PP, extradünne gleichmäßige Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
- 96-Well PCR-Platten mit blauem alphanummerischen Code und abgeschrägter Eckmarkierung
- Hochgradig klare, flache Abdeckungen, optimal für qPCR geeignet
- DNase-, DNA- und RNase-frei
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
- qPCR: Für Echtzeit-PCR (qPCR) geeignete Produkte:
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Klar | |
1000 Packung | |
Kunststoff | |
Autoklavierbar | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Neutral | |
0.2 ml | |
Die meisten Thermocycler für herausragende und reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Kuppelform | |
Tube |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000011421 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 781300 |
0000010601 | Analysenzertifikat | 30/10/2023 | 781300 |