Learn More
Thermo Scientific™ S140-AT Festwinkelrotor
Dieser Rotor, der mit einer maximalen Leistung von 1.048.000 x g arbeitet, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 45978
19396.50 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Anwendungen, bei denen extremer Wucht gearbeitet wird, eignet sich der Thermo Scientific™ S140-AT Festwinkelrotor besonders gut. Dieser Rotor ist für den Betrieb mit über 1.048.000 x g geeignet.
Merkmale:
- Festwinkelrotor (35°) aus Titan
- Kapazität: 10 × 2 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 140.000 U/min/1.048.000 × g
- K-Faktor: 5
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
Empfohlen für:
Für die schnelle Trennung von Serum-Lipoproteinen, DNA, RNA und subzelluläre Fraktionierung.
Spezifikation
S140-AT Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
1.048.684 × g | |
47,9 mm | |
5 | |
11 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen | |
713.718 × g |
Titan | |
10 x 2 ml | |
140.000 U/min | |
32,6 mm | |
34 mm | |
1,8 lb. (0,8 kg) | |
35 ° |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31