Learn More
VACUUBRAND™ DrehschieberpumpenölPFPE1, Perfluorpolyetheröl,Flasche300ml
Dieses synthetische Öl hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Daher wird es häufig zum Pumpen von starken Oxidationsmitteln verwendet
Marke:  VACUUBRAND™ 20687610
292.60 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11959691
  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses synthetische Öl hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Daher wird es häufig zum Pumpen starker Oxidationsmittel (Halogenide, Stickoxide usw.) verwendet. Da dieser Öltyp nicht mit Mineralölen vermischt werden darf, sollte von Anfang an eine für dieses Öl vorgesehene Pumpe verwendet werden. Für die Umstellung einer bestehenden Pumpe auf dieses Öl muss die Pumpe bei VACUUBRAND vollständig demontiert, gereinigt und mit Perfluorpolyetheröl aufgefüllt werden; PFPE-Öl Typ I für VACUUBRAND Drehschieberpumpen RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE-Öl Typ II für alle VACUUBRAND Drehschieberpumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Drehschieber-Pumpenöl
Flasche
300 ml
PFPE
Je 1
Name des Produkts
VACUUBRAND™ DrehschieberpumpenölPFPE1, Perfluorpolyetheröl,Flasche300ml > Volumen: 300 ml