Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10173853 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Rund
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10173853
Marke: BRAND™ 781731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hervorragende Wahl für die meisten Standard-ELISA und Festphasen-Immunoassays
  • Optimiert für die immobilisierung von IgG
  • Hohe Bindungskapazität für Moleküle mit gemischten hydrophoben und hydrophilen Regionen
  • Entwickelt zur Minimierung von Kreuzkontaminationen
  • Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung auf Standardplatten
  • Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Hohe Bindungskapazität
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Produkttyp 96-well Microplate
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μL
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung immunoGrade
Gesamtvolumen (metrisch) Well 330 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die meisten Standard-ELISAs sowie Festphasen-Immunassays
Menge 100/Karton