Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylenetiketten
Chemikalienbeständige Etiketten für niedrige Temperaturen, ideal für die Farbkennzeichnung und Barcode-Anwendungen
189.00 € - 430.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J2000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17170391
Unterlagen ansehen
Brady™
150545
1 x 3 in.
365.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394878
Unterlagen ansehen
Brady™
150543
3,35 x 2,17 in.
282.00 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17130391
Unterlagen ansehen
Brady™
150541
4,33 x 2,95 in.
311.00 €
270 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17160391
Unterlagen ansehen
Brady™
150544
6,1 x 4,13 in.
430.00 €
200 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17140391
Unterlagen ansehen
Brady™
150542
100 ft. x 1,125 in.
189.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das B-7425J Material aus Polypropylen ist ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Perfekt für die Laborkennzeichnung, wenn Etiketten mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen können
  • Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
BradyJet™ J2000
Weiß
Polypropylen
0,005 in.