Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylenetiketten
Chemikalienbeständige Etiketten für niedrige Temperaturen, ideal für die Farbkennzeichnung und Barcode-Anwendungen
Marke: Brady™ 150543
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
BradyJet™ J2000 | |
3,35 x 2,17 in. | |
2,50 in. |
Weiß | |
Polypropylen | |
340/Pk. | |
0,005 in. | |
3,35 in. |