Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polypropylenetiketten
Chemikalienbeständige Etiketten für niedrige Temperaturen, ideal für die Farbkennzeichnung und Barcode-Anwendungen
Marke: Brady™ 150545
279.62 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
BradyJet™ J2000 | |
1 x 3 in. | |
3,2 in. |
Weiß | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
0,005 in. | |
1 in. |