Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Hohe Adhäsion für den Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
204.00 € - 331.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL, CSA C22.2 Nr.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 Teil 815 |
Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10180213
|
Brady™
019260 |
0,375 x 1 x 0,375 in. (L x B x Durchm.) | 3000/Packung |
331.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12869835
|
Brady™
116368 |
0,5 x 0,9 in. (L x B) | 1500/Packung |
257.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15132243
|
Brady™
116370 |
2 x 1 in. (L x B) | 1500/Packung |
269.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12624585
|
Brady™
116376 |
0,75 x 1,5 in. (L x B) | 1500/Packung |
204.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15482143
|
Brady™
116379 |
0,375 x 1 in. (L x B) | 1500/Packung |
213.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13089292
|
Brady™
116382 |
0,25 x 2 in. (L x B) | 1500/Packung |
219.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
30041427
|
Brady™
116384 |
0.5 in. (dia.) | 1500 Pk. |
238.00 €
1500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Weiße Etiketten mit matter Oberfläche, geeignet für Labor- und Fläschchenkennzeichnungen
- Niedrige Höhe
- Empfohlen für die Verwendung mit der Druckerbandserie 4900 für Brady Thermotransferdrucker; kompatibel mit der Brady Farbbandserie 6200, 6000, 4300, 4500
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
2 Jahre | |
-40 bis +194 °F | |
80 lb./in. | |
0,165 mm |
UL, CSA C22.2 Nr.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 Teil 815 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 bis +90 °C | |
0,0065 in. |