Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Hohe Adhäsion für den Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
Marke: Brady™ 019260
289.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die weißen, mattierten Etiketten eignen sich zur Kennzeichnung in Laboren sowie zur Kennzeichnung von Fläschchen
- Niedrige Form
- Empfohlen für den Einsatz mit Brady Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 4900; kompatibel mit den Farbdruckern der Brady Serien 6200, 6000, 4300, 4500
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-163-499-3 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
1 | |
-40 °C | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
1 x 0,375 in. | |
-40 bis +194 °F | |
80 lb./in. | |
0,165 mm | |
1 in. | |
1 in. | |
9,53 mm | |
2.54 cm |
UL, CSA C22.2 Nr.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 Teil 815 | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Für laborinterne Identifikation, Fläschchenverschluss | |
Rolle mit 3000 Etiketten | |
2 Jahre | |
3000/Packung | |
0,375 x 1 x 0,375 in. (L x B x Durchm.) | |
2,5 x 0,95 cm | |
-40 bis +90 °C | |
0,0065 in. | |
12,70 mm | |
25,40 mm | |
0,37 in. | |
0,375 in. |