Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Hohe Adhäsion für den Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
Marke: Brady™ 116370
187.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiße Etiketten mit matter Oberfläche, geeignet für Labor- und Fläschchenkennzeichnungen
- Niedrige Höhe
- Empfohlen für die Verwendung mit der Druckerbandserie 4900 für Brady Thermotransferdrucker; kompatibel mit der Brady Farbbandserie 6200, 6000, 4300, 4500
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-137-499-1.5-SC | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP™11 Thermotransferdrucker | |
1 | |
-40 °C | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
1 x 2 in. | |
-40 bis +194 °F | |
80 lb./in. | |
0.166 mm | |
1 in. | |
2 in. | |
5,08 cm | |
2,54 cm |
UL, CSA C22.2 Nr.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 Teil 815 | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Drähten und allgemeine Kennzeichnungsanwendungen | |
Rolle mit 1500 Etiketten | |
2 Jahre | |
1500/Packung | |
2 x 1 in. (L x B) | |
2,5 x 5,1 cm | |
-40 bis +90 °C | |
0,0065 in. | |
28.58 mm | |
50.80 mm | |
1 in. | |
1 in. |