Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
54.05 € - 775.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation |
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10090832
|
Brady™
011258 |
500/Packung | 0,37 in. | 9,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11795703
|
Brady™
011260 |
250/Packung | 1 in. | 25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11745703
|
Brady™
011261 |
100/Rolle | 1,5 in. | 38,1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10637954
|
Brady™
011262 |
100/Rolle | 1,5 in. | 98,4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10007802
|
Brady™
011263 |
3000/Packung | 0,375 in. | 9,5 mm |
218.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10362273
|
Brady™
011264 |
3000/Packung | 0,6 in. | 15 mm |
349.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10580243
|
Brady™
011259 |
250/Packung | 0,6 in. | 1.5 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
10472535
|
Brady™
011265 |
3000/Packung | 1 in. | 2,5 cm |
437.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10339434
|
Brady™
011267 |
3000/Rolle | 1,5 in. | 38,1 mm |
775.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
- Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Farbe: Mattweiß
- Material: Polyester
- Freezerbondz (11-877-244 bis 248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
- Freezerbondz (11-877-249 bis 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Matt | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation | |
Rechteck |
Weiß | |
Polyester | |
1 | |
-196 bis +130 °C |