Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11795703
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,375 in.
0,6 in.
1 in.
1,5 in.
Höhe (metrisch):
9,5 mm
1.5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Menge:
100/Rolle
250/Packung
3000/Packung
3000/Rolle
500/Packung
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11795703
Marke: Brady™ 011260
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, einschließlich Glas und in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Polypropylen. Sie besitzen eine gute Beständigkeit gegen Farbflecken und Lösungsmittel und eine gute Leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen.
  • Sie funktionieren gut in häufig verwendeten Laborumgebungen, wie flüssiger Stickstoff und Autoklav-Anwendungen
  • Für Röhrchen-/Fläschchenanwendungen müssen diese Etiketten mit sich selbst mindestens 1/8 in überlappen
  • Farbe: Weiß mit matter Oberfläche
  • Material: Polyester
Druckerkompatibel:
  • Freezerbondz (11-877-244 bis -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 bis-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Autoklav, Gefriergerät, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Beschriftung für kalte Oberflächen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61-Etikettiersystem, BMP™71-Etikettendrucker, BradyPrinter™ M611, TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem, TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell PTL-78-490
Anzahl pro Packung 250 Label(s) / Roll
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Größe 48,26 x 25 mm
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 1 in H x 1.9 in W
Größe (metrisch) Verkleidung 25.40 mm H x 48.26 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320-266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0026 in.
Dicke (metrisch) 0,053 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 48,26 x 25 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (metrisch) 48,26 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number PTL-78-490