Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Marke:  Brady™ 011264
245.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10362273
  • 349.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, einschließlich Glas und in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Polypropylen. Sie besitzen eine gute Beständigkeit gegen Farbflecken und Lösungsmittel und eine gute Leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen.
  • Sie funktionieren gut in häufig verwendeten Laborumgebungen, wie flüssiger Stickstoff und Autoklav-Anwendungen
  • Für Röhrchen-/Fläschchenanwendungen müssen diese Etiketten mit sich selbst mindestens 1/8 in überlappen
  • Farbe: Weiß mit matter Oberfläche
  • Material: Polyester
Druckerkompatibel:
  • Freezerbondz (11-877-244 bis -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 bis-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Autoklav, Gefriergerät, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Etikett
Thermotransfer
Unsteril
BBP™81 Etikettendrucker, Etikettendrucker der Serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, Etikettendrucker der Serie BRADYPRINTER PR Plus, Kerndrucker, THT 3 in.
1
Rechteck
15.24 x 41.28 mm (L x W)
-196 bis +130 °C
0,053 mm
41,28 x 15 mm
41,28 mm
15 mm
RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Beschriftung für kalte Oberflächen
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation
Rolle mit 3000 Etiketten
3000/Packung
0,6 x 1,625 in. (L x B)
-320 °F bis +266 °F
2,6 mil
17,78 mm
1,62 in.
0,6 in.