Learn More
Bochem™ Laborwagen aus Edelstahl
Aus Edelstahl. BOCHEM™ Laborwagen aus Edelstahl zum sicheren Transport wertvoller Laborartikel.
Marke:  Bochem™ 11410
Artikelnummer. 10480674
  • 769.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 2 Ebenen
  • 2 Lenkrollen, verriegelbar
  • Boden 800 x 500 mm
  • Max. 40 kg je Boden
Spezifikation
Spezifikation
Verschließbarer Laborwagen
Labor
900 mm
Edelstahl
Lenkung
900 x 940 x 600 mm
940 mm
80 kg
2
600 mm
Name des Produkts
Bochem™ Laborwagen aus Edelstahl > Höhe:940mm